Imprimer
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452090-1G OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA 393 EUR
APOSOR452090-1G APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380682
Numéro CAS: 287210-80-4