Boc-D-methionine sulphone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₉NO₆S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21363159 Numéro CAS: 74086-45-6 |