Imprimer
Fmoc-N-methyl-DL-alanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methylalanine, Fmoc-N-Me-DL-Ala-OH
OR452084-25G OR452084-5G
APOSOR452084-25GEA 111 EUR
APOSOR452084-25G APOSOR452084-5G
Fmoc-N-methyl-DL-alanine 97%
Fmoc-N-methyl-DL-alanine
Formule: C₁₉H₁₉NO₄
Poids moléculaire: 325.358 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18263130
Numéro CAS: 1362858-88-5