Imprimer
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR45208-1G OR45208-250MG
APOSOR45208-1GEA 654 EUR
APOSOR45208-1G APOSOR45208-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06802412
Numéro CAS: 29481-26-3