Imprimer
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452075-100MG OR452075-250MG OR452075-500MG
APOSOR452075-100MGEA 328 EUR
APOSOR452075-100MG APOSOR452075-250MG APOSOR452075-500MG
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
3-Morpholineethanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199183
Numéro CAS: 399580-64-4