Imprimer
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452073-1G OR452073-250MG OR452073-500MG
APOSOR452073-1GEA 654 EUR
APOSOR452073-1G APOSOR452073-250MG APOSOR452073-500MG
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
1-Boc-3-azido-azetidine
Formule: C₈H₁₄N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19686277
Numéro CAS: 429672-02-6