Imprimer
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452064-1G OR452064-5G
APOSOR452064-1GEA 340 EUR
APOSOR452064-1G APOSOR452064-5G
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27952567
Numéro CAS: 261909-76-6