Imprimer
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR45206-1G OR45206-250MG OR45206-5G
APOSOR45206-1GEA 522 EUR
APOSOR45206-1G APOSOR45206-250MG APOSOR45206-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23750170
Numéro CAS: 1518721-51-1