Imprimer
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452055-1G OR452055-5G
APOSOR452055-1GEA 48 EUR
APOSOR452055-1G APOSOR452055-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃BrO₂
Poids moléculaire: 269.134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00573784
Numéro CAS: 143328-23-8