Imprimer
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452051-1G OR452051-250MG OR452051-500MG
APOSOR452051-1GEA 980 EUR
APOSOR452051-1G APOSOR452051-250MG APOSOR452051-500MG
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
(S)-4-Nitro-homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546235
Numéro CAS: 705919-70-6