N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₄H₂₁NO₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07371960 Numéro CAS: 1217724-28-1 |