Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₀H₂₃NO₄ Poids moléculaire: 341.401 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07372097 Numéro CAS: 608528-91-2 |