Imprimer
(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452034-1G OR452034-250MG OR452034-500MG
APOSOR452034-1GEA 1050 EUR
APOSOR452034-1G APOSOR452034-250MG APOSOR452034-500MG
(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372094
Numéro CAS: 164172-95-6