Imprimer
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452032-1G OR452032-250MG OR452032-500MG
APOSOR452032-1GEA 654 EUR
APOSOR452032-1G APOSOR452032-250MG APOSOR452032-500MG
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 241.285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372093
Numéro CAS: 887502-03-6