Imprimer
4-Chloro-L-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Trp(4-Cl)-OH
OR452030-1G OR452030-250MG
APOSOR452030-1GEA 340 EUR
APOSOR452030-1G APOSOR452030-250MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Poids moléculaire: 238.67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797630
Numéro CAS: 52448-14-3