Imprimer
4-Bromo-L-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452027-1G OR452027-250MG OR452027-500MG
APOSOR452027-1GEA 980 EUR
APOSOR452027-1G APOSOR452027-250MG APOSOR452027-500MG
4-Bromo-L-tryptophan 97%
4-Bromo-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565749
Numéro CAS: 52448-16-5