Imprimer
5-Methyl-L-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452022-1G OR452022-250MG
APOSOR452022-1GEA 862 EUR
APOSOR452022-1G APOSOR452022-250MG
5-Methyl-L-tryptophan 97%
5-Methyl-L-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01677297
Numéro CAS: 154-06-3