Imprimer
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452021-1G OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA 654 EUR
APOSOR452021-1G APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565737
Numéro CAS: 81177-54-0