Imprimer
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452020-1G OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA 654 EUR
APOSOR452020-1G APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565736
Numéro CAS: 19914-06-8