4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇NS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28059592 Numéro CAS: 1823927-97-4 UN: 1993 ADR: 3,III |