Imprimer
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452011-1G OR452011-250MG OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA 522 EUR
APOSOR452011-1G APOSOR452011-250MG APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840392
Numéro CAS: 478183-60-7