Imprimer
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452010-1G OR452010-250MG OR452010-500MG
APOSOR452010-1GEA 522 EUR
APOSOR452010-1G APOSOR452010-250MG APOSOR452010-500MG
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840393
Numéro CAS: 478183-61-8