Imprimer
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 696 EUR
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₈H₁₀OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32219464
Numéro CAS: 2416262-91-2