Imprimer
7-Bromo-D-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452009-250MG OR452009-500MG
APOSOR452009-250MGEA 699 EUR
APOSOR452009-250MG APOSOR452009-500MG
7-Bromo-D-tryptophan 97%
7-Bromo-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264336
Numéro CAS: 496929-99-8