Imprimer
5-Chloro-L-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452007-1G OR452007-250MG
APOSOR452007-1GEA 637 EUR
APOSOR452007-1G APOSOR452007-250MG
5-Chloro-L-tryptophan 97%
5-Chloro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797629
Numéro CAS: 52448-15-4