Imprimer
2-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-3-(2-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2-I)-OH
OR452003-1G OR452003-500MG OR452003-5G OR452003-250MG
APOSOR452003-1GEA 201 EUR
APOSOR452003-1G APOSOR452003-500MG APOSOR452003-5G APOSOR452003-250MG
2-Iodo-DL-phenylalanine 97%
2-Iodo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05227973
Numéro CAS: 1986-86-3