Imprimer
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452002-1G OR452002-5G
APOSOR452002-1GEA 139 EUR
APOSOR452002-1G APOSOR452002-5G
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
2-Cyano-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264319
Numéro CAS: 263396-40-3