Imprimer
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR45200-1G OR45200-250MG
APOSOR45200-1GEA 696 EUR
APOSOR45200-1G APOSOR45200-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₇BrOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32219463
Numéro CAS: 2301169-82-2