Imprimer
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 278 EUR
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Formule: C₇H₅BrN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16767982
Numéro CAS: 70590-12-4