Imprimer
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR45172-1G OR45172-250MG OR45172-5G
APOSOR45172-1GEA 134 EUR
APOSOR45172-1G APOSOR45172-250MG APOSOR45172-5G
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31666885
Numéro CAS: 1772586-39-6
UN: 3261
ADR: 8,III