Imprimer
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45171-1G OR45171-250MG
APOSOR45171-1GEA 102 EUR
APOSOR45171-1G APOSOR45171-250MG
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066839
Numéro CAS: 167626-44-0