Imprimer
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45167-1G OR45167-250MG
APOSOR45167-1GEA 145 EUR
APOSOR45167-1G APOSOR45167-250MG
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574014
Numéro CAS: 875830-98-1