Imprimer
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45163-1G OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA 128 EUR
APOSOR45163-1G APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16089983
Numéro CAS: 150612-67-2