Imprimer
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45162-1G OR45162-250MG
APOSOR45162-1GEA 102 EUR
APOSOR45162-1G APOSOR45162-250MG
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20528041
Numéro CAS: 442125-04-4