Imprimer
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 78.7 EUR
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Formule: C₁₄H₁₄N₂O
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043722
Numéro CAS: 13114-72-2