Imprimer
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451457-1G OR451457-5G
APOSOR451457-1GEA 174 EUR
APOSOR451457-1G APOSOR451457-5G
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602524
Numéro CAS: 79509-90-3