Imprimer
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451453-1G OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA 78.3 EUR
APOSOR451453-1G APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂BrClN₂
Poids moléculaire: 181.418 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30079725
Numéro CAS: 27258-12-4