4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₆ClN₃·ClH Poids moléculaire: 168.024 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15142897 Numéro CAS: 1197235-09-8 |