4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₄BrN₃·BrH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08456823 Numéro CAS: 16461-99-7 |