Imprimer
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR451432-1G OR451432-5G OR451432-10G
APOSOR451432-1GEA 42.2 EUR
APOSOR451432-1G APOSOR451432-5G APOSOR451432-10G
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Formule: C₉H₁₄BNO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20731144
Numéro CAS: 1485417-01-3