(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17078885 Numéro CAS: 288318-31-0 |