Imprimer
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451423-1G OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA 75.4 EUR
APOSOR451423-1G APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₅BrOS
Poids moléculaire: 205.072 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01118659
Numéro CAS: 29421-75-8