Imprimer
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451408-1G OR451408-5G
APOSOR451408-1GEA 33.5 EUR
APOSOR451408-1G APOSOR451408-5G
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12548010
Numéro CAS: 1248516-15-5