Imprimer
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR451407-1G OR451407-5G
APOSOR451407-1GEA 36.4 EUR
APOSOR451407-1G APOSOR451407-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₅H₈BrN₃·ClH
Poids moléculaire: 226.502 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967288
Numéro CAS: 663941-75-1
UN: 3259
ADR: 8 III