Imprimer
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451405-1G OR451405-5G
APOSOR451405-1GEA 31.9 EUR
APOSOR451405-1G APOSOR451405-5G
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formule: C₄H₆ClN₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00767237
Numéro CAS: 130128-49-3