Imprimer
3-Iodophenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethan-1-one
OR45138-1G OR45138-250MG
APOSOR45138-1GEA 509 EUR
APOSOR45138-1G APOSOR45138-250MG
3-Iodophenacyl bromide
3-Iodophenacyl bromide
Formule: C₈H₆BrIO
Poids moléculaire: 324.941 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06666937
Numéro CAS: 61858-38-6
UN: 3261
ADR: 8 III