Imprimer
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45134-1G OR45134-25G OR45134-5G OR45134-10G
APOSOR45134-1GEA 22 EUR
APOSOR45134-1G APOSOR45134-25G APOSOR45134-5G APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Formule: C₈H₉BrO
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129679
Numéro CAS: 14140-15-9