Imprimer
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-4-iodo-o-cresol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-iodotoluene
OR45128-1G OR45128-250MG OR45128-5G
APOSOR45128-1GEA 227 EUR
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG APOSOR45128-5G
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Formule: C₇H₆BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664804
Numéro CAS: 1820641-98-2