Imprimer
2-Bromo-6-iodoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA 140 EUR
APOSOR45123-1G APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Poids moléculaire: 312.93 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18391617
Numéro CAS: 860584-68-5