Imprimer
3-Bromo-2-iodoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-iodo-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 33.5 EUR
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Poids moléculaire: 312.93 g/mol
Point de fusion: 61.5…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089327
Numéro CAS: 450412-22-3